Få mere at vide
4-Methyl-4-vinyl-4-butanolide, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 4-Methyl-4-vinyl-4-butanolide |
| Mængde | 50 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C7H10O2/c1-3-7(2)5-4-6(8)9-7/h3H,1,4-5H2,2H3 |
| Formel vægt | 126.0681 |