Få mere at vide
4-Methyl-4-nitro-1-pentene, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 4-Methyl-4-nitro-1-pentene |
| CAS | 81500-64-3 |
| Molekylær formel | C6 H11 N O2 |
| Mængde | 2.5 g |
| Synonym | 2-Methyl-2-nitro-4-pentene, 4-Methyl-4-nitro-1-pentene |
| InChI formel | InChI=1S/C6H11NO2/c1-4-5-6(2,3)7(8)9/h4H,1,5H2,2-3H3 |
| SMIL | CC(C)(CC=C)N(=O)=O |
| IUPAC navn | 4-methyl-4-nitropent-1-ene |
| Molekylvægt (g/mol) | 129.157 |
| Formel vægt | 129.079 |