Få mere at vide
4-Methyl-3-(trifluoromethyl)aniline, 98%, BLD Pharm™
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 4-Methyl-3-(trifluoromethyl)aniline |
| CAS | 65934-74-9 |
| Molekylær formel | C8H8F3N |
| MDL nummer | MFCD01631582 |
| Mængde | 100 g |
| SMIL | NC1=CC=C(C)C(C(F)(F)F)=C1 |
| Molekylvægt (g/mol) | 175.15 |
| Procent renhed | 98% |