Få mere at vide
4-Methyl-3-thiosemicarbazide, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 4-Methyl-3-thiosemicarbazide |
| Mængde | 25 g |
| InChI formel | InChI=1S/C2H7N3S/c1-4-2(6)5-3/h3H2,1H3,(H2,4,5,6) |
| Formel vægt | 105.0361 |