missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide
Få mere at vide
4-Methyl-3-penten-2-one-d10, CDN
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 4-Methylpent-3-en-2-one-D10 |
| CAS | 207456-83-5 |
| Molekylær formel | C6 D10 O |
| Mængde | 0.5 g |
| Synonym | 3-Penten-2-one-1,1,1,3,5,5,5-d7, 4-(methyl-d3)- (9 CI, ACI), 4-(Methyl-d3)-3-penten-2-one-1,1,1,3,5,5,5-d7 (ACI), 4-Methyl-3-penten-2-one-d10, 4-Methylpent-3-en-2-one-D10, Mesityl oxide-d10 |
| InChI formel | InChI=1 S/C6H10O/c1-5(2)4-6(3)7/h4H,1-3H3/i1D3,2D3,3D3,4 D |
| SMIL | [2 H]C(=C(C([2 H])([2 H])[2 H])C([2 H])([2 H])[2 H])C(=O)C([2 H])([2 H])[2 H] |
| IUPAC navn | 1,1,1,3,5,5,5-heptadeuterio-4-(trideuteriomethyl)pent-3-en-2-one |
| Molekylvægt (g/mol) | 108.2046 |
| Formel vægt | 108.1359 g/mol |
| Vis mere |
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Ser du en mulighed for forbedring?