Få mere at vide
4-Methyl-3-penten-2-ol, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 4-Methyl-3-penten-2-ol |
| Mængde | 50 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C6H12O/c1-5(2)4-6(3)7/h4,6-7H,1-3H3 |
| Formel vægt | 100.0888 |