Få mere at vide
4-Methyl-3-oxoheptanenitrile, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 4-Methyl-3-oxoheptanenitrile |
| CAS | 1039833-22-1 |
| Molekylær formel | C8H13NO |
| Mængde | 50 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C8H13NO/c1-3-4-7(2)8(10)5-6-9/h7H,3-5H2,1-2H3 |
| SMIL | CCCC(C)C(=O)CC#N |
| IUPAC navn | 4-methyl-3-oxoheptanenitrile |
| Molekylvægt (g/mol) | 139.19 |
| Formel vægt | 139.0997 |