Få mere at vide
4-methyl-3-nitrophenol, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. p-7059265
Mængde:
2 g
10 g
50 g
250 g
Pakningsstørrelse:
10g
250g
2g
50g
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer. 11319828
Brand: Thermo Scientific Alfa Aesar 044285.04
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
CAS: 2042-14-0 | C7H7NO3 | 153.137 g/mol
Det bruges som et kemisk, farmaceutisk og OLED-mellemprodukt.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 2042-14-0
Molekylær formel C7H7NO3
Molekylvægt (g/mol) 153.137
MDL nummer MFCD00007244
InChI nøgle BQEXDUKMTVYBRK-UHFFFAOYSA-N
Synonym 3-nitro-4-methylphenol, 3-nitro-p-cresol, 4-methyl-3-nitro-phenol, 4-hydroxy-2-nitrotoluene, 2-nitro-4-hydroxytoluene, phenol, 4-methyl-3-nitro, p-cresol, 3-nitro, unii-4b422hud6h, 4-methyl-5-nitrophenol
PubChem CID 16271
IUPAC navn 4-methyl-3-nitrophenol
SMIL CC1=C(C=C(C=C1)O)[N+](=O)[O-]
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 4-Methyl-3-nitrophenol
Smeltepunkt 77°C to 81°C
Lugt Phenol-like
Mængde 2 g
FN nummer UN2446
Opløselighedsinformation Slightly soluble in water.
Formel vægt 153.14
Procent renhed 98%
Fysisk form Powder