Få mere at vide
4-Methyl-3-nitrophenol, 98%
Artikelnummer. 11399818
Skift visning
Mængde:
2 g
10 g
50 g
250 g
Pakningsstørrelse:
10g
250g
2g
50g
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
11399818 10 g 10g
11319828 2 g 2g
11309828 50 g 50g
11329828 250 g 250g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer. 11399818 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. 044285.09
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 04-12-2026
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
CAS: 2042-14-0 | C7H7NO3 | 153,137 g/mol
Det bruges som et kemisk, farmaceutisk og OLED-mellemprodukt.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 2042-14-0
Molekylær formel C7H7NO3
Molekylvægt (g/mol) 153.137
MDL nummer MFCD00007244
InChI nøgle BQEXDUKMTVYBRK-UHFFFAOYSA-N
Synonym 3-nitro-4-methylphenol, 3-nitro-p-cresol, 4-methyl-3-nitro-phenol, 4-hydroxy-2-nitrotoluene, 2-nitro-4-hydroxytoluene, phenol, 4-methyl-3-nitro, p-cresol, 3-nitro, unii-4b422hud6h, 4-methyl-5-nitrophenol
PubChem CID 16271
IUPAC navn 4-methyl-3-nitrophenol
SMIL CC1=C(C=C(C=C1)O)[N+](=O)[O-]
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 4-Methyl-3-nitrophenol
Smeltepunkt 77 °C til 81 °C
Lugt Fenol-lignende
Mængde 10 g
FN nummer UN2446
Opløselighedsinformation Let opløselig i vand.
Formel vægt 153.14
Procent renhed 98%
Fysisk form Pulver