Få mere at vide
4-Methyl-3-nitrobenzoesyre, TRC
Artikelnummer. 30335963
Skift visning
Mængde:
10 g
Artikelnummer. Mængde
30335963 10 g
1 options
Artikelnummer. 30335963 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCB49530510G
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 03-12-2026
Højrenheds organiske molekyler og analytiske standarder, strategisk leveret verden over for at muliggøre innovation og kommerciel succes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 4-Methyl-3-nitrobenzoic Acid
CAS 96-98-0
Molekylær formel C8H7NO4
Mængde 10 g
Synonym 3-Nitro-4-methylbenzoic Acid, 3-Nitro-p-toluic Acid, NSC 50659
InChI formel InChI=1S/C8H7NO4/c1-5-2-3-6(8(10)11)4-7(5)9(12)13/h2-4H,1H3,(H,10,11)
SMIL Cc1ccc(cc1[N+](=O)[O-])C(=O)O
IUPAC navn 4-methyl-3-nitrobenzoesyre
Molekylvægt (g/mol) 181.15
Formel vægt 181.0375