Få mere at vide
4-Methyl-3-heptanol, erythro + threo, 99%
Artikelnummer. 11424257
Skift visning
Mængde:
1 g
5 g
25 g
Pakningsstørrelse:
1g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11424257 5 g 5g
11414257 1 g 1g
11434257 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11424257 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. B20357.06
Request Bulk or Custom Format
CAS: 14979-39-6 | C8H18O | 130.231 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Opløselighed
Opløselig i ethanol, ether, acetone. Lidt opløseligt i vand.
Bemærkninger
Opbevares køligt, tørt i en godt lukket beholder. Opbevares væk fra oxidationsmidler.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 14979-39-6
Molekylær formel C8H18O
Molekylvægt (g/mol) 130.231
MDL nummer MFCD00004568
InChI nøgle BKQICAFAUMRYLZ-UHFFFAOYSA-N
Synonym 4-methyl-3-heptanol, 3-heptanol, 4-methyl, caswell no. 570a, epa pesticide chemical code 571200, 4-methyl-5-heptanol, acmc-1bqfj, dsstox_cid_21519, dsstox_rid_79763, dsstox_gsid_41519, 3-heptanol, 4-methyl-van8c
PubChem CID 26989
IUPAC navn 4-methylheptan-3-ol
SMIL CCCC(C)C(CC)O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 4-Methyl-3-heptanol
Navn note erythro + threo
Tæthed 0.83
Kogepunkt 98°C to 99°C (75 mmHg)
Flammepunkt 59°C (138°F)
Brydningsindeks 1.431
Mængde 5 g
FN nummer UN1987
Beilstein 1733008
Opløselighedsinformation Soluble in ethanol,ether,acetone. Slightly soluble in water.
Formel vægt 130.23
Procent renhed 99%