Få mere at vide
4-Methyl-3-cyclohexen-1-one (contain up to 10% 4-methyl cyclohexanone), TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 4-Methyl-3-cyclohexen-1-one |
| CAS | 5259-65-4 |
| Molekylær formel | C7 H10 O |
| Mængde | 500 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C7H10O/c1-6-2-4-7(8)5-3-6/h2H,3-5H2,1H3 |
| SMIL | CC1=CCC(=O)CC1 |
| IUPAC navn | 4-methylcyclohex-3-en-1-one |
| Molekylvægt (g/mol) | 110.15 |
| Formel vægt | 110.0732 |