Få mere at vide
4-Methyl-3-[[4-(pyridin-3-yl)pyrimidin-2-yl]amino]benzoic Acid, Mikromol™
Artikelnummer. 30052499
Skift visning
Mængde:
25 mg
Artikelnummer. Mængde
30052499 25 mg
1 options
Artikelnummer. 30052499 Leverandør Mikromol Leverandørnr. MM3374.060025
Discover Mikromol - your trusted source for high-quality pharmaceutical reference standards. Supporting accurate, compliant analysis with ISO 17034-accredited materials designed for confidence in every result.
4-Methyl-3-[[4-(pyridin-3-yl)pyrimidin-2-yl]amino]benzoic Acid
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 4-Methyl-3-[(4-(pyridin-3-yl)pyrimidin-2-yl)amino]benzoic Acid
CAS 641569-94-0
Analyt- eller komponentnavne 4-Methyl-3-[(4-(pyridin-3-yl)pyrimidin-2-yl)amino]benzoic Acid
Forsendelsestilstand Room Temperature
Molekylær formel C17 H14 N4 O2
Certificeringer/compliance ISO 9001
Synonym Benzoic acid, 4-methyl-3-[[4-(3-pyridinyl)-2-pyrimidinyl]amino]-, 4-Methyl-3-[[4-(3-pyridinyl)-2-pyrimidinyl]amino]benzoic acid, Nilotinib Hydrochloride Monohydrate Impurity D, Nilotinib Impurity D
InChI formel InChI=1S/C17H14N4O2/c1-11-4-5-12(16(22)23)9-15(11)21-17-19-8-6-14(20-17)13-3-2-7-18-10-13/h2-10H,1H3,(H,22,23)(H,19,20,21)
SMIL Cc1ccc(cc1Nc2nccc(n2)c3cccnc3)C(=O)O
IUPAC navn 4-methyl-3-[(4-pyridin-3-ylpyrimidin-2-yl)amino]benzoic acid
Molekylvægt (g/mol) 306.32
Mængde 25 mg
Formel vægt 306.1117 g/mol