Få mere at vide
4-methyl-3,4-dihydro-2H-pyrido[3,2-b][1,4]oxazin-7-carboxylsyre, 97 %, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 10544974
Skift visning
Mængde:
250 mg
1 g
Emballage:
Ravfarvet glasflaske
Pakningsstørrelse:
1g
250mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage unitSize
10544974 250 mg Ravfarvet glasflaske 250mg
10011434 1 g Ravfarvet glasflaske 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 10544974 Leverandør Thermo Scientific Maybridge Leverandørnr. CC62001CB
Kemiske identifikatorer
CAS 915707-58-3
Molekylær formel C9H10N2O3
Molekylvægt (g/mol) 194.19
MDL nummer MFCD09065017
InChI nøgle JTDUYLQIBHWRRK-UHFFFAOYSA-N
Synonym 4-methyl-3,4-dihydro-2h-pyrido 3,2-b 1,4 oxazine-7-carboxylic acid, 4-methyl-2h,3h-pyrido 3,2-b 1,4 oxazine-7-carboxylic acid, 2h-pyrido 3,2-b-1,4-oxazine-7-carboxylicacid, 3,4-dihydro-4-methyl, 4-methyl-3,4-dihydro-2h-pyrido 3,2-b 1,4 oxazine-7-carboxylicacid, 4-methyl-2h,3h-pyridino 2,3-e 1,4-oxazine-7-carboxylic acid, 7-carboxy-3,4-dihydro-4-methyl-2h-pyrido 3,2-b 1,4 oxazine, 3,4-dihydro-4-methyl-2h-pyrido 3,2-b-1,4-oxazine-7-carboxylic acid, 3,4-dihydro-4-methyl-2h-pyrido 3,2-b 1,4 oxazine-7-carboxylic acid
PubChem CID 24229645
IUPAC navn 4-methyl-2,3-dihydropyrido[3,2-b][1,4]oxazin-7-carboxylsyre
SMIL CN1CCOC2=C1N=CC(=C2)C(=O)O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 4-Methyl-3,4-dihydro-2H-pyrido[3,2-b][1,4]oxazine-7-carboxylic acid
CAS min % 96.5
CAS Max % 100.0
Analyseprocentområde 97%
Emballage Ravfarvet glasflaske
Mængde 250 mg
Formel vægt 194.19
Procent renhed 97%