Få mere at vide
4-methyl-3,4-dihydro-2H-pyrido[3,2-b][1,4]oxazin-7-carbonitril, 97 %, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 10153174
Skift visning
Mængde:
1 g
5 g
Emballage:
Ravfarvet glasflaske
Pakningsstørrelse:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage unitSize
10153174 1 g Ravfarvet glasflaske 1g
11316855 5 g Ravfarvet glasflaske 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 10153174 Leverandør Thermo Scientific Maybridge Leverandørnr. CC62016DA
Kemiske identifikatorer
CAS 912569-63-2
Molekylær formel C9H9N3O
Molekylvægt (g/mol) 175.191
MDL nummer MFCD09065019
InChI nøgle VLSVLSBIHZDQTF-UHFFFAOYSA-N
Synonym 4-methyl-3,4-dihydro-2h-pyrido 3,2-b 1,4 oxazine-7-carbonitrile, 4-methyl-2h,3h-pyrido 3,2-b 1,4 oxazine-7-carbonitrile, 4-methyl-2h,3h-pyridino 2,3-e 1,4-oxazine-7-carbonitrile, 2h-pyrido 3,2-b-1,4-oxazine-7-carbonitrile,3,4-dihydro-4-methyl
PubChem CID 24229651
IUPAC navn 4-methyl-2,3-dihydropyrido[3,2-b][1,4]oxazin-7-carbonitril
SMIL CN1CCOC2=C1N=CC(=C2)C#N
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 4-Methyl-3,4-dihydro-2H-pyrido[3,2-b][1,4]oxazine-7-carbonitrile
CAS min % 96.5
CAS Max % 100.0
Analyseprocentområde 97%
Emballage Ravfarvet glasflaske
Mængde 1 g
Formel vægt 175.19
Procent renhed 97%