Få mere at vide
(4-Methyl-3,4-dihydro-2H-pyrido[3,2-b][1,4]oxazin-7-yl)methylamine, 90%, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 10474813
Mængde:
250 mg
1 g
Emballage:
Amber Glass Bottle
Pakningsstørrelse:
1g
250mg
Artikelnummer. 10474813
Brand: Thermo Scientific Maybridge CC62013DA
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Kemiske identifikatorer
CAS 915707-59-4
Molekylær formel C9H13N3O
Molekylvægt (g/mol) 179.223
MDL nummer MFCD09065018
InChI nøgle OGPGKFFHFGZOBY-UHFFFAOYSA-N
Synonym 4-methyl-3,4-dihydro-2h-pyrido 3,2-b 1,4 oxazin-7-yl methylamine, 4-methyl-2h,3h-pyrido 3,2-b 1,4 oxazin-7-yl methanamine, 4-methyl-2h,3h-pyridino 2,3-e 1,4-oxazin-7-yl methylamine, 4-methyl-2,3-dihydropyrido 3,2-b 1,4 oxazin-7-yl methanamine, 3,4-dihydro-4-methyl-2h-pyrido 3,2-b 1,4 oxazin-7-yl methylamine, 4-methyl-3,4-dihydro-2h-pyrido 3,2-b 1,4 oxazin-7-yl methanamine, 1-4-methyl-3,4-dihydro-2h-pyrido 3,2-b 1,4 oxazin-7-yl methanamine, 1-4-methyl-2h,3h-pyrido 3,2-b 1,4 oxazin-7-yl methanamine, 2h-pyrido 3,2-b-1,4-oxazine-7-methanamine,3,4-dihydro-4-methyl
PubChem CID 24229650
IUPAC navn (4-methyl-2,3-dihydropyrido[3,2-b][1,4]oxazin-7-yl)methanamine
SMIL CN1CCOC2=C1N=CC(=C2)CN
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale (4-Methyl-3,4-dihydro-2H-pyrido[3,2-b][1,4]oxazin-7-yl)methylamine
CAS min % 89.5
CAS Max % 100.0
Analyseprocentområde 90%
Emballage Amber Glass Bottle
Mængde 1 g
Formel vægt 179.22
Procent renhed 90%