Få mere at vide
(4-methyl-3,4-dihydro-2H-pyrido[3,2-b][1,4]oxazin-7-yl)methanol, 97 %, Thermo Scientific™
Artikelnummer. p-3541079
Mængde:
250 mg
1 g
Emballage:
Ravfarvet glasflaske
Pakningsstørrelse:
1g
250mg
Artikelnummer. 10001104
Brand: Thermo Scientific Maybridge CC62009CB
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Kemiske identifikatorer
CAS 921938-81-0
Molekylær formel C9H12N2O2
Molekylvægt (g/mol) 180.207
MDL nummer MFCD09817507
InChI nøgle PPBFQXGUORHMBA-UHFFFAOYSA-N
Synonym 4-methyl-3,4-dihydro-2h-pyrido 3,2-b 1,4 oxazin-7-yl methanol, 4-methyl-2h,3h-pyrido 3,2-b 1,4 oxazin-7-yl methanol, 4-methyl-2h,3h-pyridino 2,3-e 1,4-oxazin-7-yl methan-1-ol, 2h-pyrido 3,2-b-1,4-oxazine-7-methanol,3,4-dihydro-4-methyl
PubChem CID 24229648
IUPAC navn (4-methyl-2,3-dihydropyrido[3,2-b][1,4]oxazin-7-yl)methanol
SMIL CN1CCOC2=C1N=CC(=C2)CO
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale (4-Methyl-3,4-dihydro-2H-pyrido[3,2-b][1,4]oxazin-7-yl)methanol
CAS min % 96.5
CAS Max % 100.0
Analyseprocentområde 97%
Emballage Ravfarvet glasflaske
Mængde 250 mg
Formel vægt 180.21
Procent renhed 97%