Få mere at vide
(4-methyl-3,4-dihydro-2H-pyrido[3,2-b][1,4]oxazin-7-yl)methanol, 97 %, Thermo Scientific™
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | (4-Methyl-3,4-dihydro-2H-pyrido[3,2-b][1,4]oxazin-7-yl)methanol |
| CAS min % | 96.5 |
| CAS Max % | 100.0 |
| Analyseprocentområde | 97% |
| Emballage | Ravfarvet glasflaske |
| Mængde | 1 g |
| Formel vægt | 180.21 |
| Procent renhed | 97% |