missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide

4-Methyl-3,4-dihydro-2H-1,4-benzoxazin-7-carboxylsyre, TRC

Artikelnummer. 30465524
Skift visning
Klik for at se tilgængelige muligheder
Mængde:
50 mg
500 mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30465524 50 mg
30467728 500 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Artikelnummer. 30465524 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCM48078050MG
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 11-08-2026
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy

Højrenheds organiske molekyler og analytiske standarder, strategisk leveret verden over for at muliggøre innovation og kommerciel succes.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Tekniske data

Kemisk navn eller materiale 4-Methyl-3,4-dihydro-2H-1,4-benzoxazine-7-carboxylic Acid
CAS 532391-89-2
Molekylær formel C10H11NO3
Mængde 50 mg
InChI formel InChI=1S/C10H11NO3/c1-11-4-5-14-9-6-7(10(12)13)2-3-8(9)11/h2-3,6H,4-5H2,1H3,(H,12,13)
SMIL CN1CCOc2cc(ccc12)C(=O)O
IUPAC navn 4-methyl-2,3-dihydro-1,4-benzoxazin-7-carboxylsyre
Molekylvægt (g/mol) 193.2
Formel vægt 193.0739
Produkttitel
Vælg et problem

Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.