Få mere at vide
4-Methyl-3,4-dihydro-2H-1,4-benzoxazine-6-sulfonyl chloride, 97%, Thermo Scientific™
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 4-Methyl-3, 4-dihydro-2H-1, 4-benzoxazine-6-sulfonyl chloride |
| CAS min % | 96.5 |
| CAS Max % | 100.0 |
| Analyseprocentområde | 97% |
| Emballage | Amber Glass Bottle |
| Mængde | 1 g |
| Formel vægt | 247.7 |
| Procent renhed | 97% |