Få mere at vide
4-methyl-3,4-dihydro-2H-1,4-benzoxazin-2-carboxylsyre, 97 %, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 10693615
Skift visning
Mængde:
250 mg
1 g
Emballage:
Ravfarvet glasflaske
Pakningsstørrelse:
1g
250mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage Pakningsstørrelse
10693615 1 g Ravfarvet glasflaske 1g
10537274 250 mg Ravfarvet glasflaske 250mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 10693615 Leverandør Thermo Scientific Maybridge Leverandørnr. CC29801DA
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 05-01-2027
Kemiske identifikatorer
CAS 212578-38-6
Molekylær formel C10H11NO3
Molekylvægt (g/mol) 193.202
MDL nummer MFCD11506351
InChI nøgle SSVIRLKDUUXSTR-UHFFFAOYSA-N
Synonym 4-methyl-3,4-dihydro-2h-1,4-benzoxazine-2-carboxylic acid, 4-methyl-3,4-dihydro-2h-benzo b 1,4 oxazine-2-carboxylic acid, 2h-1,4-benzoxazine-2-carboxylic acid, 3,4-dihydro-4-methyl, 4-methyl-2h,3h-benzo e 1,4-oxazine-2-carboxylic acid, 3,4-dihydro-4-methyl-2h-1,4-benzoxazine-2-carboxylic acid, 3,4-dihydro-4-methyl-2h-1,4-benzoxazine-2-carboxylic acid, 3,4-dihydro-4-methyl-2h-1,4-benzoxazole-2-carboxylic acid
PubChem CID 10845449
IUPAC navn 4-methyl-2,3-dihydro-1,4-benzoxazin-2-carboxylsyre
SMIL CN1CC(OC2=CC=CC=C21)C(=O)O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 4-Methyl-3, 4-dihydro-2H-1, 4-benzoxazine-2-carboxylic acid
CAS min % 96.5
CAS Max % 100.0
Analyseprocentområde 97%
Emballage Ravfarvet glasflaske
Mængde 1 g
Formel vægt 193.2
Procent renhed 97%