Få mere at vide
(4-methyl-3,4-dihydro-2H-1,4-benzoxazin-7-yl)methylamin, 97 %, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 10127863
Skift visning
Mængde:
250 mg
1 g
Emballage:
Ravfarvet glasflaske
Pakningsstørrelse:
1g
250mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage unitSize
10127863 250 mg Ravfarvet glasflaske 250mg
10731864 1 g Ravfarvet glasflaske 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 10127863 Leverandør Thermo Scientific Maybridge Leverandørnr. CC13513CB
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 03-09-2026
Kemiske identifikatorer
CAS 946409-08-1
Molekylær formel C10H14N2O
Molekylvægt (g/mol) 178.235
MDL nummer MFCD11109315
InChI nøgle PGIOCCIKSFJJMR-UHFFFAOYSA-N
Synonym 4-methyl-3,4-dihydro-2h-1,4-benzoxazin-7-yl methylamine, 4-methyl-2,3-dihydro-1,4-benzoxazin-7-yl methanamine, 4-methyl-3,4-dihydro-2h-benzo b 1,4 oxazin-7-yl methanamine, 1-4-methyl-2,3-dihydro-1,4-benzoxazin-7-yl methanamine, 4-methyl-2h,3h-benzo e 1,4-oxazin-7-yl methylamine, 1-4-methyl-3,4-dihydro-2h-1,4-benzoxazin-7-yl methanamine
PubChem CID 33589445
IUPAC navn (4-methyl-2,3-dihydro-1,4-benzoxazin-7-yl)methanamin
SMIL CN1CCOC2=C1C=CC(=C2)CN
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale (4-Methyl-3, 4-dihydro-2H-1, 4-benzoxazin-7-yl)methylamine
CAS min % 96.5
CAS Max % 100.0
Analyseprocentområde 97%
Emballage Ravfarvet glasflaske
Mængde 250 mg
Formel vægt 178.23
Procent renhed 97%