Få mere at vide
(4-methyl-3,4-dihydro-2h-1,4-benzoxazin-2-yl)methylamin, 97 %, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 10726905
Skift visning
Mængde:
250 mg
1 g
Emballage:
Ravfarvet glasflaske
Pakningsstørrelse:
1g
250mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage Pakningsstørrelse
10726905 250 mg Ravfarvet glasflaske 250mg
10265454 1 g Ravfarvet glasflaske 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 10726905 Leverandør Thermo Scientific Maybridge Leverandørnr. CC29813CB
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 09-12-2026
Kemiske identifikatorer
CAS 282520-55-2
Molekylær formel C10H14N2O
Molekylvægt (g/mol) 178.24
MDL nummer MFCD11841068
InChI nøgle VPYSMSLDVAQICD-UHFFFAOYNA-N
Synonym 4-methyl-3,4-dihydro-2h-1,4-benzoxazin-2-yl methylamine, 2-aminomethyl-3,4-dihydro-4-methyl-2h-1,4-benzoxazine, 4-methyl-2,3-dihydro-1,4-benzoxazin-2-yl methanamine, 4-methyl-3,4-dihydro-2h-benzo b 1,4 oxazin-2-yl methanamine, 1-4-methyl-2,3-dihydro-1,4-benzoxazin-2-yl methanamine, 4-methyl-2h,3h-benzo e 1,4-oxazin-2-yl methylamine, 3,4-dihydro-4-methyl-2h-1,4-benzoxazin-2-yl methylamine, 1-4-methyl-3,4-dihydro-2h-1,4-benzoxazin-2-yl methanamine, c-4-methyl-3,4-dihydro-2h-benzo 1,4 oxazin-2-yl-methylamine
PubChem CID 15550374
IUPAC navn (4-methyl-2,3-dihydro-1,4-benzoxazin-2-yl)methanamin
SMIL CN1CC(CN)OC2=CC=CC=C12
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale (4-Methyl-3, 4-dihydro-2H-1, 4-benzoxazin-2-yl)methylamine
CAS min % 96.5
CAS Max % 100.0
Analyseprocentområde 97%
Emballage Ravfarvet glasflaske
Mængde 250 mg
Formel vægt 178.23
Procent renhed 97%