missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide
Få mere at vide
4-Methyl-3-[[4-(3-pyridinyl)-2-pyrimidinyl]amino]benzoic acid, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 4-Methyl-3-[(4-(pyridin-3-yl)pyrimidin-2-yl)amino]benzoic Acid |
| CAS | 641569-94-0 |
| Molekylær formel | C17 H14 N4 O2 |
| Mængde | 250 mg |
| Synonym | Benzoic acid','4-methyl-3-[[4-(3-pyridinyl)-2-pyrimidinyl]amino]-, 4-Methyl-3-[[4-(3-pyridinyl)-2-pyrimidinyl]amino]benzoic acid, Nilotinib acid |
| InChI formel | InChI=1S/C17H14N4O2/c1-11-4-5-12(16(22)23)9-15(11)21-17-19-8-6-14(20-17)13-3-2-7-18-10-13/h2-10H,1H3,(H,22,23)(H,19,20,21) |
| SMIL | Cc1ccc(cc1Nc2nccc(n2)c3cccnc3)C(=O)O |
| IUPAC navn | 4-methyl-3-[(4-pyridin-3-ylpyrimidin-2-yl)amino]benzoic acid |
| Molekylvægt (g/mol) | 306.32 |
| Formel vægt | 306.1117 |
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Ser du en mulighed for forbedring?