Få mere at vide
4-Methyl-3-[[4-(3-pyridinyl)-2-pyrimidinyl]amino]benzamide, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 4-Methyl-3-[(4-(3-pyridinyl)-2-pyrimidinyl)amino]benzamide |
| CAS | 851137-91-2 |
| Molekylær formel | C17H15N5O |
| Mængde | 500 mg |
| Synonym | Benzamide, 4-methyl-3-[[4-(3-pyridinyl)-2-pyrimidinyl]amino]- (9CI, ACI), 4-Methyl-3-[[4-(3-pyridinyl)-2-pyrimidinyl]amino]benzamide (ACI) |
| InChI formel | InChI=1S/C17H15N5O/c1-11-4-5-12(16(18)23)9-15(11)22-17-20-8-6-14(21-17)13-3-2-7-19-10-13/h2-10H,1H3,(H2,18,23)(H,20,21,22) |
| SMIL | Cc1ccc(cc1Nc2nccc(n2)c3cccnc3)C(=O)N |
| Molekylvægt (g/mol) | 305.33 |