missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide

4-Methyl-3-[[1-oxo-2-(propylamino)propyl]amino]-2-thiophenecarboxylic Acid, TRC

Artikelnummer. 30466205
Skift visning
Klik for at se tilgængelige muligheder
Mængde:
25 mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30466205 25 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Artikelnummer. 30466205 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCM32681525MG

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy

High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Tekniske data

Kemisk navn eller materiale Articaine Acid Hydrochloride
CAS 2984195-05-1
Molekylær formel C12 H18 N2 O3 S . Cl H
Mængde 25 mg
Synonym 4-Methyl-3-[[(2RS)-2-(propylamino)propanoyl]amino]thiophene-2-carboxylic Acid Hydrochloride, Articaine Hydrochloride Imp. B (EP) as Hydrochloride, Articaine Acid Hydrochloride, 2-Thiophenecarboxylic acid, 4-methyl-3-[[1-oxo-2-(propylamino)propyl]amino]-, hydrochloride (1:1) (ACI)
InChI formel InChI=1S/C12H18N2O3S.ClH/c1-4-5-13-8(3)11(15)14-9-7(2)6-18-10(9)12(16)17;/h6,8,13H,4-5H2,1-3H3,(H,14,15)(H,16,17);1H
SMIL Cl.CCCNC(C)C(=O)Nc1c(C)csc1C(=O)O
IUPAC navn 4-methyl-3-[2-(propylamino)propanoylamino]thiophene-2-carboxylic acid;hydrochloride
Molekylvægt (g/mol) 306.81
Formel vægt 306.0805
Produkttitel
Vælg et problem

Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.