Få mere at vide
4-Methyl-3-[[1-oxo-2-(propylamino)propyl]amino]-2-thiophenecarboxylic Acid, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Articaine Acid |
| CAS | 114176-52-2 |
| Molekylær formel | C12 H18 N2 O3 S |
| Mængde | 1 mg |
| Synonym | 4-Methyl-3-[[(2RS)-2-(propylamino)propanoyl]amino]thiophene-2-carboxylic Acid, Articaine Hydrochloride Imp. B (EP), Articaine Acid, Articainic acid, 4-Methyl-3-[[1-oxo-2-(propylamino)propyl]amino]-2-thiophenecarboxylic acid |
| InChI formel | InChI=1S/C12H18N2O3S/c1-4-5-13-8(3)11(15)14-9-7(2)6-18-10(9)12(16)17/h6,8,13H,4-5H2,1-3H3,(H,14,15)(H,16,17) |
| SMIL | CCCNC(C)C(=O)Nc1c(C)csc1C(=O)O |
| IUPAC navn | 4-methyl-3-[2-(propylamino)propanoylamino]thiophene-2-carboxylic acid |
| Molekylvægt (g/mol) | 270.348 |
| Formel vægt | 270.104 |