Få mere at vide
4-Methyl-2H-1,4-benzoxazin-3(4H)-one, 98%
Artikelnummer. 11322169
Skift visning
Mængde:
5 g
25 g
Pakningsstørrelse:
25g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
11322169 25 g 25g
11312169 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11322169 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. H27196.14
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 04-11-2026
CAS: 21744-84-3 | C9H9NO2 | 163,176 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 21744-84-3
Molekylær formel C9H9NO2
Molekylvægt (g/mol) 163.176
MDL nummer MFCD00601365
InChI nøgle DBJMEBUKQVZWMD-UHFFFAOYSA-N
PubChem CID 89032
IUPAC navn 4-methyl-1,4-benzoxazin-3-on
SMIL CN1C(=O)COC2=CC=CC=C21
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 4-Methyl-2H-1,4-benzoxazin-3(4H)-one
Smeltepunkt 58 °C til 60 °C
Mængde 25 g
Synonym 4-methyl-2h-1,4-benzoxazin-3 4h-one, 4-methyl-2h-1,4-benzoxazin-3-one, 4-methyl-2h-benzo b 1,4 oxazin-3 4h-one, 2h-1,4-benzoxazin-3 4h-one,4-methyl, 4-methyl-4h-benzo 1,4 oxazin-3-one, 4-methyl-2h-benzo e 1,4-oxazaperhydroin-3-one, acmc-20ame8, 4-methyl-2h-1,4-benzoxazin-3-4h-one, 2h-1,4-benzoxazin-3 4h-one, 4-methyl
Formel vægt 163.18
Procent renhed 98%