Få mere at vide
4-Methyl-2-(tri-n-butylstannyl)pyridine, 96%, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 15498097
Skift visning
Mængde:
250 mg
1 g
Pakningsstørrelse:
1g
250mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
15498097 1 g 1g
15408107 250 mg 250mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer. 15498097 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. H51472.03
Request Bulk or Custom Format
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 301652-23-3
Molekylær formel C18H33NSn
Molekylvægt (g/mol) 382.179
MDL nummer MFCD07787403
InChI nøgle SHMPGQWVDZTZBX-UHFFFAOYSA-N
Synonym 4-methyl-2-tributylstannyl pyridine, 4-methyl-2-tributylstannanyl pyridine, 4-methyl-2-tributylstannyl-pyridine, pyridine, 4-methyl-2-tributylstannyl, acmc-209hdi, 4-methyl-2-tributylstannanylpyridine, 4-methyl-2-tri-n-butylstannyl pyridine
PubChem CID 11222775
IUPAC navn tributyl-(4-methylpyridin-2-yl)stannan
SMIL CCCC[Sn](CCCC)(CCCC)C1=NC=CC(=C1)C
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 4-Methyl-2-(tri-n-butylstannyl)pyridine
Mængde 1 g
FN nummer UN2788
Formel vægt 382.16
Procent renhed 96%