Få mere at vide
(4-methyl-2-thienyl)methylamin, 97 %, Thermo Scientific™
Specifications
Specifications
| Kemisk navn eller materiale | (4-Methyl-2-thienyl)methylamine |
| CAS min % | 96.5 |
| CAS Max % | 100.0 |
| Analyseprocentområde | 97% |
| Emballage | Ravfarvet glasflaske |
| Mængde | 250 mg |
| Formel vægt | 127.21 |
| Procent renhed | 97% |