Få mere at vide
4-Methyl-2-thiazolcarboxaldehyd, 97%
Artikelnummer. 10369197 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
1 g
5 g
Emballage:
Glasflaske
Pakningsstørrelse:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage Pakningsstørrelse
10369197 1 g Glasflaske 1g
10063957 5 g Glasflaske 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 10369197 Leverandør Thermo Scientific Acros Leverandørnr. 429350010
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 21-12-2026
CAS: 13750-68-0 | C5H5NOS | 127,17 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 13750-68-0
Molekylær formel C5H5NOS
Molekylvægt (g/mol) 127.17
MDL nummer MFCD00022450
InChI nøgle NYMCQLLAIMUVSY-UHFFFAOYSA-N
Synonym 4-methylthiazole-2-carbaldehyde, 4-methyl-2-thiazolecarboxaldehyde, 4-methyl-thiazole-2-carbaldehyde, 4-methyl-1,3-thiazole-2-carboxaldehyde, 2-thiazolecarboxaldehyde, 4-methyl, 4-methylthiazole-2-carboxaldehyde, 4-methyl-2-formylthiazole, 2-formyl-4-methyl-1,3-thiazole, 4-methyl-2-thiazole carboxaldehyde, pubchem15253
PubChem CID 4263432
IUPAC navn 4-methyl-1,3-thiazol-2-carbaldehyd
SMIL CC1=CSC(=N1)C=O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 4-Methyl-2-thiazolecarboxaldehyde
CAS min % 96.0
CAS Max % 100.0
Kogepunkt 90,0 °C til 92,0 °C (12,0 mbar)
Flammepunkt 67 °C
Analyseprocentområde 96% min. (GC)
Emballage Glasflaske
Mængde 1 g
Formel vægt 127.17
Procent renhed 97%