Få mere at vide
4-methyl-2-pyrid-4-yl-1,3-thiazol-5-carbonylchlorid, hydrochlorid, 90 %, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 10758465
Skift visning
Mængde:
250 mg
1 g
Emballage:
Ravfarvet glasflaske
Pakningsstørrelse:
1g
250mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage Pakningsstørrelse
10758465 250 mg Ravfarvet glasflaske 250mg
10420574 1 g Ravfarvet glasflaske 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 10758465 Leverandør Thermo Scientific Maybridge Leverandørnr. CC58652CB
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 17-11-2026
Kemiske identifikatorer
CAS 953408-88-3
Molekylær formel C10H8Cl2N2OS
Molekylvægt (g/mol) 275.147
MDL nummer MFCD09879910
InChI nøgle XERFFSPGBNKEDT-UHFFFAOYSA-N
Synonym 4-methyl-2-pyrid-4-yl-1,3-thiazole-5-carbonyl chloride hydrochloride, 4-methyl-2-pyridin-4-yl-1,3-thiazole-5-carbonyl chloride hydrochloride, 4-methyl-2-pyridin-4-yl-1,3-thiazole-5-carbonyl chloride-hydrogen chloride 1/1, 5-thiazolecarbonylchloride, 4-methyl-2-4-pyridinyl-, hydrochloride 1:1
PubChem CID 24229588
IUPAC navn 4-methyl-2-pyridin-4-yl-1,3-thiazol-5-carbonylchlorid;hydrochlorid
SMIL CC1=C(SC(=N1)C2=CC=NC=C2)C(=O)Cl.Cl
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 4-Methyl-2-pyrid-4-yl-1, 3-thiazole-5-carbonyl chloride hydrochloride
CAS min % 89.5
CAS Max % 100.0
Analyseprocentområde 90%
Emballage Ravfarvet glasflaske
Mængde 250 mg
Formel vægt 275.16
Procent renhed 90%