Få mere at vide
(4-methyl-2-pyrid-4-yl-1,3-thiazol-5-yl)methanol, 97 %, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 10597654
Skift visning
Mængde:
250 mg
1 g
Emballage:
Ravfarvet glasflaske
Pakningsstørrelse:
1g
250mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage Pakningsstørrelse
10597654 250 mg Ravfarvet glasflaske 250mg
10577494 1 g Ravfarvet glasflaske 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 10597654 Leverandør Thermo Scientific Maybridge Leverandørnr. CC58609CB
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 21-10-2026
Kemiske identifikatorer
CAS 886851-57-6
Molekylær formel C10H10N2OS
Molekylvægt (g/mol) 206.26
MDL nummer MFCD09817497
InChI nøgle WSBUFMYJALKFHJ-UHFFFAOYSA-N
Synonym 4-methyl-2-pyridin-4-yl thiazol-5-yl methanol, 4-methyl-2-pyridin-4-yl-1,3-thiazol-5-yl methanol, 4-methyl-2-pyrid-4-yl-1,3-thiazol-5-yl methanol, 5-hydroxymethyl-4-methyl-2-pyridin-4-yl-1,3-thiazole, 5-thiazolemethanol,4-methyl-2-4-pyridinyl, 4-methyl-2-4-pyridyl-1,3-thiazol-5-yl methan-1-ol
PubChem CID 20110144
SMIL CC1=C(CO)SC(=N1)C1=CC=NC=C1
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale (4-Methyl-2-pyrid-4-yl-1, 3-thiazol-5-yl)methanol
CAS min % 96.5
CAS Max % 100.0
Analyseprocentområde 97%
Emballage Ravfarvet glasflaske
Mængde 250 mg
IUPAC navn [4-methyl-2-(pyridin-4-yl)-1,3-thiazol-5-yl]methanol
Formel vægt 206.27
Procent renhed 97%