Få mere at vide
4-Methyl-2-propyl-1H-benzimidazole-6-carboxylic Acid Methyl Ester, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 4-Methyl-2-propyl-1H-benzimidazole-6-carboxylic Acid Methyl Ester |
| CAS | 152628-00-7 |
| Molekylær formel | C13H16N2O2 |
| Mængde | 50 mg |
| Synonym | Methyl 7-methyl-2-propyl-5-benzimidazolecarboxylate, 2-Propyl-4-methyl-1H-benzimidazole-6-carboxylic Acid Methyl Ester, 2-Propyl-4-methylbenzimidazol-6-carboxylic Acid Methyl Ester |
| InChI formel | InChI=1S/C13H16N2O2/c1-4-5-11-14-10-7-9(13(16)17-3)6-8(2)12(10)15-11/h6-7H,4-5H2,1-3H3,(H,14,15) |
| SMIL | CCCc1nc2c(C)cc(cc2[nH]1)C(=O)OC |
| IUPAC navn | methyl 7-methyl-2-propyl-3H-benzimidazole-5-carboxylate |
| Molekylvægt (g/mol) | 232.28 |
| Formel vægt | 232.1212 |