Få mere at vide
4-Methyl-2-phenylthiazol-5-carboxylsyre, 97 %
Beskrivelse
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 4-Methyl-2-phenylthiazole-5-carboxylic acid |
| Smeltepunkt | 202 °C til 206 °C |
| Mængde | 1 g |
| Formel vægt | 219.26 |
| Procent renhed | 97% |