Få mere at vide
4-Methyl-2-(phenylmethylen)hydrazid Benzensulfonsyre, TRC
Artikelnummer. 30480170
Skift visning
Mængde:
500 mg
Artikelnummer. Mængde
30480170 500 mg
1 options
Artikelnummer. 30480170 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCM226208500MG
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 10-12-2026
Højrenheds organiske molekyler og analytiske standarder, strategisk leveret verden over for at muliggøre innovation og kommerciel succes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 4-Methyl-2-(phenylmethylene)hydrazide Benzenesulfonic Acid
CAS 1006894-79-6
Molekylær formel C14H14N2O2S
Mængde 500 mg
InChI formel InChI=1S/C14H14N2O2S/c1-12-7-9-14(10-8-12)19(17,18)16-15-11-13-5-3-2-4-6-13/h2-11,16H,1H3/b15-11+
SMIL O=S(N/N=C/C1=CC=CC=C1)(C2=CC=C(C=C2)C)=O
IUPAC navn (E)-N'-benzyliden-4-methylbenzensulfonohydrazid
Molekylvægt (g/mol) 274.37
Formel vægt 274.08