Få mere at vide
4-methyl-2-phenyl-5-pyrimidincarboxylsyre, 97 %, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 10782663
Skift visning
Mængde:
1 g
5 g
10 g
Pakningsstørrelse:
10g
1g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
10782663 1 g 1g
11300587 5 g 5g
10564505 10 g 10g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 10782663 Leverandør Thermo Scientific Maybridge Leverandørnr. CC20201DA
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Kemiske identifikatorer
CAS 103249-79-2
Molekylær formel C12H10N2O2
Molekylvægt (g/mol) 214.224
InChI nøgle ZPXPNKCBUXSJFK-UHFFFAOYSA-N
Synonym 4-methyl-2-phenyl-5-pyrimidinecarboxylic acid, 5-pyrimidinecarboxylicacid, 4-methyl-2-phenyl, acmc-1c8q0, 2-phenyl-4-methylpyrimidine-5-carboxylic acid, 5-pyrimidinecarboxylicacid,4-methyl-2-phenyl, 4-methyl-2-phenyl-pyrimidine-5-carboxylic acid, 5-pyrimidinecarboxylic acid, 4-methyl-2-phenyl
PubChem CID 239975
IUPAC navn 4-methyl-2-phenylpyrimidin-5-carboxylsyre
SMIL CC1=NC(=NC=C1C(=O)O)C2=CC=CC=C2
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 4-Methyl-2-phenyl-5-pyrimidinecarboxylic acid
Analyseprocentområde 97%
Emballage Ravgul glasflaske
Mængde 1 g
Formel vægt 214.22
Procent renhed 97%