Få mere at vide
4-methyl-2-phenyl-5-(4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl)-1,3-thiazol, 97 %, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 11316835
Skift visning
Mængde:
250 mg
1 g
5 g
Emballage:
Ravfarvet glasflaske
Pakningsstørrelse:
1g
250mg
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage Pakningsstørrelse
11316835 5 g Ravfarvet glasflaske 5g
10005722 250 mg Ravfarvet glasflaske 250mg
10695433 1 g Ravfarvet glasflaske 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11316835 Leverandør Thermo Scientific Maybridge Leverandørnr. CC29239DE
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 22-12-2026
Kemiske identifikatorer
CAS 690632-24-7
Molekylær formel C16H20BNO2S
Molekylvægt (g/mol) 301.21
MDL nummer MFCD05865106
InChI nøgle QJROOQWDMKQWEZ-UHFFFAOYSA-N
Synonym 4-methyl-2-phenyl-5-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl-1,3-thiazole, 4-methyl-2-phenyl-5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl-1,3-thiazole, 4-methyl-2-phenyl-5-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl thiazole, 4-methyl-2-phenyl-5-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2 dioxaborolan-2-yl-1,3-thiazole
PubChem CID 2795497
IUPAC navn 4-methyl-2-phenyl-5-(4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl)-1,3-thiazol
SMIL CC1=C(SC(=N1)C1=CC=CC=C1)B1OC(C)(C)C(C)(C)O1
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 4-Methyl-2-phenyl-5-(4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl)-1,3-thiazole
CAS min % 96.5
CAS Max % 100.0
Analyseprocentområde 97%
Emballage Ravfarvet glasflaske
Mængde 5 g
Formel vægt 301.22
Procent renhed 97%