Få mere at vide
4-methyl-2-phenyl-1,3-thiazol-5-sulfonylchlorid, teknisk, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 10641275
Skift visning
Mængde:
250 mg
1 g
5 g
Emballage:
Ravfarvet glasflaske
Pakningsstørrelse:
1g
250mg
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage Pakningsstørrelse
10641275 250 mg Ravfarvet glasflaske 250mg
10041222 1 g Ravfarvet glasflaske 1g
10337734 5 g Ravfarvet glasflaske 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 10641275 Leverandør Thermo Scientific Maybridge Leverandørnr. CC29203CB
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 21-10-2026
Kemiske identifikatorer
CAS 690632-88-3
Molekylær formel C10H8ClNO2S2
Molekylvægt (g/mol) 273.749
InChI nøgle NGDQQLAVJWUYSF-UHFFFAOYSA-N
Synonym 4-methyl-2-phenylthiazole-5-sulfonyl chloride, 4-methyl-2-phenyl-thiazole-5-sulfonyl chloride, 5-thiazolesulfonyl chloride, 4-methyl-2-phenyl, 4-methyl-2-phenyl-1,3-thiazole-5-sulfonylchloride
PubChem CID 2795490
IUPAC navn 4-methyl-2-phenyl-1,3-thiazol-5-sulfonylchlorid
SMIL CC1=C(SC(=N1)C2=CC=CC=C2)S(=O)(=O)Cl
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 4-Methyl-2-phenyl-1, 3-thiazole-5-sulfonyl chloride
Analyseprocentområde 95%
Emballage Ravfarvet glasflaske
Mængde 250 mg
Formel vægt 273.76
Procent renhed 95%