Få mere at vide
4-methyl-2-phenyl-1,3-thiazol-5-carboxylsyre, 95 %, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 10745673
Skift visning
Mængde:
250 mg
1 g
Emballage:
Ravfarvet glasflaske
Pakningsstørrelse:
1g
250mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage Pakningsstørrelse
10745673 250 mg Ravfarvet glasflaske 250mg
10596993 1 g Ravfarvet glasflaske 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 10745673 Leverandør Thermo Scientific Maybridge Leverandørnr. SPB03749CB
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 22-12-2026
Kemiske identifikatorer
CAS 33763-20-1
Molekylær formel C11H8NO2S
Molekylvægt (g/mol) 218.25
MDL nummer MFCD00141955
InChI nøgle CRSMRBYEBHOYRM-UHFFFAOYSA-M
Synonym 4-methyl-2-phenylthiazole-5-carboxylic acid, 5-thiazolecarboxylic acid, 4-methyl-2-phenyl, 4-methyl-2-phenyl-thiazole-5-carboxylic acid, 4-methyl-2-phenyl-5-thiazolecarboxylic acid, 2-phenyl-4-methylthiazole-5-carboxylic acid, maybridge1_008941, 5-thiazolecarboxylicacid, 4-methyl-2-phenyl, 4-methyl-2-phenyl-1,3-thiazol-5-carboxylic acid
PubChem CID 720957
IUPAC navn 4-methyl-2-phenyl-1,3-thiazol-5-carboxylsyre
SMIL CC1=C(SC(=N1)C1=CC=CC=C1)C([O-])=O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 4-Methyl-2-phenyl-1, 3-thiazole-5-carboxylic acid
Analyseprocentområde 95%
Emballage Ravfarvet glasflaske
Mængde 250 mg
Formel vægt 219.26
Procent renhed Tech.
Grad Teknisk