Få mere at vide
4-methyl-2-phenyl-1,3-thiazol-5-carboxylsyre, 95 %, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 10596993
Mængde:
250 mg
1 g
Emballage:
Ravfarvet glasflaske
Pakningsstørrelse:
1g
250mg
Artikelnummer. 10596993
Brand: Thermo Scientific Maybridge SPB03749DA
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Kemiske identifikatorer
CAS 33763-20-1
Molekylær formel C11H8NO2S
Molekylvægt (g/mol) 218.25
MDL nummer MFCD00141955
InChI nøgle CRSMRBYEBHOYRM-UHFFFAOYSA-M
Synonym 4-methyl-2-phenylthiazole-5-carboxylic acid, 5-thiazolecarboxylic acid, 4-methyl-2-phenyl, 4-methyl-2-phenyl-thiazole-5-carboxylic acid, 4-methyl-2-phenyl-5-thiazolecarboxylic acid, 2-phenyl-4-methylthiazole-5-carboxylic acid, maybridge1_008941, 5-thiazolecarboxylicacid, 4-methyl-2-phenyl, 4-methyl-2-phenyl-1,3-thiazol-5-carboxylic acid
PubChem CID 720957
IUPAC navn 4-methyl-2-phenyl-1,3-thiazol-5-carboxylsyre
SMIL CC1=C(SC(=N1)C1=CC=CC=C1)C([O-])=O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 4-Methyl-2-phenyl-1, 3-thiazole-5-carboxylic acid
Analyseprocentområde 95%
Emballage Ravfarvet glasflaske
Mængde 1 g
Formel vægt 219.26
Procent renhed Tech.
Grad Teknisk