Få mere at vide
4-methyl-2-phenyl-1,3-thiazol-5-carbaldehyd, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 10473403
Skift visning
Mængde:
250 mg
1 g
Pakningsstørrelse:
1g
250mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
10473403 250 mg 250mg
10025762 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 10473403 Leverandør Thermo Scientific Maybridge Leverandørnr. CC29204CB
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 22-12-2026
Kemiske identifikatorer
CAS 55327-23-6
Molekylær formel C11H9NOS
Molekylvægt (g/mol) 203.26
MDL nummer MFCD04974047
InChI nøgle QRPSQJOXOZJEHJ-UHFFFAOYSA-N
Synonym 4-methyl-2-phenylthiazole-5-carbaldehyde, 4-methyl-2-phenyl-thiazole-5-carbaldehyde, 2-phenyl-4-methylthiazole-5-carbaldehyde, 5-thiazolecarboxaldehyde, 4-methyl-2-phenyl
PubChem CID 2795491
IUPAC navn 4-methyl-2-phenyl-1,3-thiazol-5-carbaldehyd
SMIL CC1=C(SC(=N1)C1=CC=CC=C1)C=O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 4-Methyl-2-phenyl-1, 3-thiazole-5-carbaldehyde
Analyseprocentområde 97%
Mængde 250 mg
Formel vægt 203.26
Procent renhed 97%