Få mere at vide
(4-methyl-2-phenyl-1,3-thiazol-5-yl)methanol, 97 %, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 10710354
Skift visning
Mængde:
1 g
10 g
Emballage:
Ravfarvet glasflaske
Pakningsstørrelse:
10g
1g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage Pakningsstørrelse
10710354 1 g Ravfarvet glasflaske 1g
10036242 10 g Ravfarvet glasflaske 10g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 10710354 Leverandør Thermo Scientific Maybridge Leverandørnr. CC29209DA
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 22-12-2026
Kemiske identifikatorer
CAS 61291-91-6
Molekylær formel C11H11NOS
Molekylvægt (g/mol) 205.275
MDL nummer MFCD01928782
InChI nøgle JSIPFWSPCWZJIU-UHFFFAOYSA-N
Synonym 4-methyl-2-phenyl-1,3-thiazol-5-yl methanol, 4-methyl-2-phenylthiazol-5-yl methanol, 4-methyl-2-phenyl-thiazol-5-yl-methanol, 4-methyl-2-phenyl-1,3-thiazol-5-yl methan-1-ol, 4-methyl-2-phenyl-5-thiazolemethanol, 5-hydroxymethyl-4-methyl-2-phenylthiazole
PubChem CID 736541
IUPAC navn (4-methyl-2-phenyl-1,3-thiazol-5-yl)methanol
SMIL CC1=C(SC(=N1)C2=CC=CC=C2)CO
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale (4-Methyl-2-phenyl-1, 3-thiazol-5-yl)methanol
CAS min % 96.5
CAS Max % 100.0
Analyseprocentområde 97%
Emballage Ravfarvet glasflaske
Mængde 1 g
Formel vægt 205.28
Procent renhed 97%