Få mere at vide
4-methyl-2-phenyl-1,3-oxazol-5-carboxylsyre, 97 %, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 10204964
Skift visning
Mængde:
250 mg
1 g
Emballage:
Ravfarvet glasflaske
Unit Size:
1g
250mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Product Code. Mængde Emballage Unit Size
10204964 1 g Ravfarvet glasflaske 1g
10526104 250 mg Ravfarvet glasflaske 250mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Product Code. 10204964 Supplier Thermo Scientific Maybridge Supplier No. CC18101DA
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 23-12-2026
Add to basket
Chemical Identifiers
CAS 91137-55-2
Molekylær formel C11H9NO3
Molekylvægt (g/mol) 203.197
MDL nummer MFCD01566859
InChI nøgle HRFYZRHGBICKAG-UHFFFAOYSA-N
Synonym 4-methyl-2-phenyloxazole-5-carboxylic acid, 5-oxazolecarboxylicacid, 4-methyl-2-phenyl, 5-oxazolecarboxylic acid, 4-methyl-2-phenyl
PubChem CID 4176428
IUPAC navn 4-methyl-2-phenyl-1,3-oxazol-5-carboxylsyre
SMIL CC1=C(OC(=N1)C2=CC=CC=C2)C(=O)O
Specifications
Kemisk navn eller materiale 4-Methyl-2-phenyl-1, 3-oxazole-5-carboxylic acid
CAS min % 96.5
CAS Max % 100.0
Analyseprocentområde 97%
Emballage Ravfarvet glasflaske
Mængde 1 g
Formel vægt 203.2
Procent renhed 97%