Få mere at vide
4-methyl-2-phenyl-1,3-oxazol-5-carbaldehyd, 95 %, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 10021124
Skift visning
Mængde:
250 mg
1 g
Emballage:
Ravfarvet glasflaske
Pakningsstørrelse:
1g
250mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage unitSize
10021124 250 mg Ravfarvet glasflaske 250mg
10763995 1 g Ravfarvet glasflaske 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 10021124 Leverandør Thermo Scientific Maybridge Leverandørnr. CC18104CB
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 02-09-2026
Kemiske identifikatorer
CAS 953408-85-0
Molekylær formel C11H9NO2
Molekylvægt (g/mol) 187.198
MDL nummer MFCD11109318
InChI nøgle NIYJTYPVRBYCEZ-UHFFFAOYSA-N
Synonym 5-formyl-4-methyl-2-phenyl-1,3-oxazole, 4-methyl-2-phenyloxazole-5-carbaldehyde, 4-methyl-2-phenyl-1,3-oxazole-5-carboxaldehyde
PubChem CID 26343583
IUPAC navn 4-methyl-2-phenyl-1,3-oxazol-5-carbaldehyd
SMIL CC1=C(OC(=N1)C2=CC=CC=C2)C=O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 4-Methyl-2-phenyl-1, 3-oxazole-5-carbaldehyde
CAS min % 94.5
CAS Max % 100.0
Analyseprocentområde 95%
Emballage Ravfarvet glasflaske
Mængde 250 mg
Formel vægt 187.2
Procent renhed 95%