Få mere at vide
Alfa Aesar™ 4-Methyl-2-phenyl-1,2,3-triazole-5-carboxylic acid, 98%
Artikelnummer. 11387965
Skift visning
Mængde:
1 g
5 g
Pakningsstørrelse:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11387965 5 g 5g
11377965 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11387965 Leverandør Alfa Aesar™ Leverandørnr. L08051.06
Request Bulk or Custom Format
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternative produkter
Kemiske identifikatorer
CAS 22300-56-7
Molekylær formel C10H9N3O2
Molekylvægt (g/mol) 203.201
MDL nummer MFCD00051653
InChI nøgle GQYQHAGPALBYDO-UHFFFAOYSA-N
Synonym 5-methyl-2-phenyl-2h-1,2,3-triazole-4-carboxylic acid, 4-methyl-2-phenyl-1,2,3-triazole-5-carboxylic acid, 5-methyl-2-phenyl-1,2,3-triazole-4-carboxylic acid, 4-methyl-2-phenyl-2h-1,2,3-triazole-5-carboxylic acid, 2h-1,2,3-triazole-4-carboxylic acid, 5-methyl-2-phenyl, acmc-20ame3, maybridge1_002457, 4-carboxy-5-methyl-2-phenyl-1,2,3-triazole, 2-phenyl-5-methyl-4-carboxy-2h-1,2,3-triazole, 2h-1,2,3-triazole-4-carboxylicacid,5-methyl-2-phenyl
PubChem CID 519936
IUPAC navn 5-methyl-2-phenyltriazole-4-carboxylic acid
SMIL CC1=NN(N=C1C(=O)O)C2=CC=CC=C2
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 4-Methyl-2-phenyl-1,2,3-triazole-5-carboxylic acid
Smeltepunkt 200°C to 205°C
Mængde 5 g
Beilstein 177649
Formel vægt 203.2
Procent renhed 98%