Få mere at vide
4-Methyl-2-pentyne, 97%
Artikelnummer. 15460258
Skift visning
Mængde:
1 g
5 g
25 g
Pakningsstørrelse:
1g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
15460258 25 g 25g
15440258 1 g 1g
15450258 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 15460258 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. H53442.14
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 11-12-2026
CAS: 21020-27-9 | C6H10 | 82,15 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 21020-27-9
Molekylær formel C6H10
Molekylvægt (g/mol) 82.15
MDL nummer MFCD00041615
InChI nøgle SLMFWJQZLPEDDU-UHFFFAOYSA-N
Synonym 4-methyl-2-pentyne, 2-pentyne, 4-methyl, isopropylmethylacetylene, acmc-1co71
PubChem CID 140789
IUPAC navn 4-methylpent-2-yn
SMIL CC#CC(C)C
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 4-Methyl-2-pentyne
Tæthed 0.711
Kogepunkt 71 °C til 73 °C
Flammepunkt −12 °C (−10 °F)
Lineær formel (CH3)2CHC≡CCH3
Brydningsindeks 1.407
Mængde 25 g
FN nummer UN3295
Formel vægt 82.15
Procent renhed 97%