Få mere at vide
4-Methyl-2-pentenoinsyre, 98+%
Artikelnummer. 11475247
Skift visning
Mængde:
10 g
50 g
Pakningsstørrelse:
10g
50g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
11475247 50 g 50g
11465247 10 g 10g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11475247 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. B22639.18
 Begrænset vare
På lager
Add to basket
CAS: 10321-71-8 | C6H9O2 | 113,14 g/mol
4-Methyl-2-pentensyre bruges i medicinsk forskning og i kemikaliesyntese. Det bruges som smagsstof i fødevarer& kosmetik.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Anvendelser
4-Methyl-2-pentensyre bruges i medicinsk forskning og i kemikaliesyntese. Det bruges som smagsstof i fødevarer& kosmetik.
Opløselighed
Lidt opløseligt i vand. Opløselig i acetone, ether, ethanol.
Bemærkninger
Opbevares køligt, tørt i en lukket beholder. Inkompatibel med oxidationsmidler.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 10321-71-8
Molekylær formel C6H9O2
Molekylvægt (g/mol) 113.14
MDL nummer MFCD00043804
InChI nøgle QAOXMQCWUWZZNC-ONEGZZNKSA-M
Synonym 4-methyl-2-pentenoic acid, 4-methylpent-2-enoic acid, e-4-methylpent-2-enoic acid, 3-isopropyl acrylic acid, 2e-4-methylpent-2-enoic acid, 2-pentenoic acid, 4-methyl, unii-0qp1933ptd, 4-methylpent-2-en-1-oic acid, trans-4-methyl-2-pentenoic acid, e-4-methyl-2-pentenoic acid
PubChem CID 642039
IUPAC navn (E)-4-methylpent-2-ensyre
SMIL CC(C)\C=C\C([O-])=O
Specifications
Kemisk navn eller materiale 4-Methyl-2-pentenoic acid
Tæthed 0.959
Kogepunkt 212 °C
Flammepunkt >100 °C (212 °F)
Lugt Ubehageligt
Lineær formel (CH3)2CHCH=CHCO2H
Brydningsindeks 1.4485
Mængde 50 g
FN nummer UN3265
Opløselighedsinformation Let opløselig i vand. Opløselig i acetone, ether, ethanol.
Formel vægt 114.15
Procent renhed ≥98%