Få mere at vide
4-methyl-2-pentensyre, 98+%, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11465247
Skift visning
Mængde:
10 g
50 g
Pakningsstørrelse:
10g
50g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11465247 10 g 10g
11475247 50 g 50g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11465247 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. B22639.09
Request Bulk or Custom Format
CAS: 10321-71-8 | C6H9O2 | 113.14 g/mol
4-Methyl-2-pentensyre bruges i medicinsk forskning og i kemikaliesyntese. Det bruges som smagsstof i fødevarer& kosmetik.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Anvendelser
4-Methyl-2-pentensyre bruges i medicinsk forskning og i kemikaliesyntese. Det bruges som smagsstof i fødevarer& kosmetik.
Opløselighed
Lidt opløseligt i vand. Opløselig i acetone, ether, ethanol.
Bemærkninger
Opbevares køligt, tørt i en lukket beholder. Inkompatibel med oxidationsmidler.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 10321-71-8
Molekylær formel C6H9O2
Molekylvægt (g/mol) 113.14
MDL nummer MFCD00043804
InChI nøgle QAOXMQCWUWZZNC-ONEGZZNKSA-M
Synonym 4-methyl-2-pentenoic acid, 4-methylpent-2-enoic acid, e-4-methylpent-2-enoic acid, 3-isopropyl acrylic acid, 2e-4-methylpent-2-enoic acid, 2-pentenoic acid, 4-methyl, unii-0qp1933ptd, 4-methylpent-2-en-1-oic acid, trans-4-methyl-2-pentenoic acid, e-4-methyl-2-pentenoic acid
PubChem CID 642039
IUPAC navn (E)-4-methylpent-2-ensyre
SMIL CC(C)\C=C\C([O-])=O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 4-Methyl-2-pentenoic acid
Tæthed 0.959
Kogepunkt 212°C
Flammepunkt >100°C (212°F)
Lugt Unpleasant
Lineær formel (CH3)2CHCH=CHCO2H
Brydningsindeks 1.4485
Mængde 10 g
FN nummer UN3265
Opløselighedsinformation Slightly soluble in water. Soluble in acetone,ether,ethanol.
Formel vægt 114.15
Procent renhed ≥98%
Vis mere Vis mindre
compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • 4-Methyl-2-pentenoic acid
Signalord
  • Fare
Farekategori
  • Akut toksicitet Kategori 4
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 1
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 1B
Faresætning
  • H302-Farlig ved indtagelse.
  • H314-Forårsager svære forbrændinger af huden og øjenskader.
  • H318-Forårsager alvorlig øjenskade.
Sikkerhedssætning
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P301+P312-I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: I tilfælde af ubehag ring til en GIFTINFORMATIO / læge /
  • P301+P330+P331-I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: Skyl munden. Fremkald IKKE opkastning.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.
  • P310-Ring omgående til en GIFTINFORMATION/læge/.
Supplerende oplysninger
  • MIXTURE LIST-Contain: 4-Methyl-2-pentenoicacid