Få mere at vide
4-Methyl-2-pentanon, TRC
Artikelnummer. 30468685
Skift visning
Mængde:
25 g
Artikelnummer. Mængde
30468685 25 g
1 options
Artikelnummer. 30468685 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCM32802525G
 Begrænset vare
Denne vare kræver en prisopdatering, inden den kan bestilles.
Anmod om en pris på denne vare her.
Højrenheds organiske molekyler og analytiske standarder, strategisk leveret verden over for at muliggøre innovation og kommerciel succes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 4-Methyl-2-pentanone (MIBK)
CAS 108-10-1
Renhedsgrad noter GC
Molekylær formel C6 H12 O
Mængde 25 g
Synonym 2-Pentanone, 4-methyl-, 4-Methyl-2-pentanone, 2-Methyl-4-pentanone, 2-Methylpropyl methyl ketone, 4-Methyl-2-oxopentane, Hexone, Isobutyl methyl ketone, Isopropylacetone, MIBK, MIK, Methyl 2-methylpropyl ketone, Methyl iso-butyl ketone, Methyl isobutyl ketone, NSC 5712, ZMD-D
InChI formel InChI=1S/C6H12O/c1-5(2)4-6(3)7/h5H,4H2,1-3H3
SMIL CC(C)CC(=O)C
IUPAC navn 4-methylpentan-2-one
Molekylvægt (g/mol) 100.16
Formel vægt 100.0888
Procent renhed >95